Learn More
Fisherbrand™ Cilindro graduato con profilo basso in vetro borosilicato
Per la misurazione di liquidi con cilindro in vetro con profilo basso. Il cilindro graduato in borosilicato con profilo basso Fisherbrand™ è dotato di scala in ceramica blu e base esagonale.
Marca:  Fisherbrand™ FB55683
Codice prodotto. 11902158
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Graduated measuring cylinder
  • Squat
  • Class B
  • Borosilicate glass
  • Hexagonal base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Hexagonal
Graduated Measuring Cylinder
Borosilicate Glass
B
22 mm
Blue Ceramic
Autoclavable
Blue
±0.3 mL
ISO 4788
10 mL
75 mm
1 mL