Learn More
Marienfeld Superior™ Vetrini coprioggetto per microscopia di vetro borosilicato
Si raccomanda l'uso di vetrini coprioggetto per microscopia Marienfeld Superior&Trade; di vetro borosilicato per fornire qualità e affidabilità per le esigenze di microscopia. Sono di materiale facilmente separabile e, quindi, sono adatti per l'uso in montavetrini automatizzati.
Marca: Marienfeld Superior™ 0111650
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Prodotti da vetro borosilicato D 263™ M chimicamente resistente di prima classe idrolitica
- Per microscopia a luce e fluorescenza, in particolare nelle scienze mediche e biologiche
- Eccelente planarità, assolutamente incolore, perfettamente chiaro
- Indice de rifrazione ne: 1.5255
- Valore diAbbe ve: 55
- In conformità con DIN ISO 8255
- Per applicazioni di diagnostica in-vitro (IVD) relativa alla direttiva 98/79/CE IVD, con marcatura CE e numero di lotto per informazioni complete e tracciabilità
Specifica
Vetrini coprioggetto | |
Vetro borosilicato D 263™ M | |
25 mm | |
Marcatura CE |
Rotondo | |
#1 (0.13 to 0.16 mm) | |
Vetrini per microscopia | |
1000 |