Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Microscope Slide Cover Glasses
Protect your samples with Microscope Slide Cover Glasses.
25.80€ - 26.30€
Specifica
Product Type | Coverslip |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Lunghezza (sistema metrico) | 22 mm |
Spessore (sistema metrico) | 0.13 to 0.16 mm |
Quantità | 156 Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11720399
|
Cole-Parmer™ Essentials
48510-00 |
22 x 22 mm |
25.80€
pezzi 156 |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11771159
|
Cole-Parmer™ Essentials
48511-00 |
22 x 40 mm |
26.30€
pezzi 87 |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Constructed of borosilicate glass.
- Choose from two thicknesses:
- No. 1 (0.13 to 0.17 mm)
- No.1.5 (0.16 to 0.19 mm)
- Cover glasses are made from borosilicate glasses and packaged by the ounce.
- The cover slips feature extra-white soda-lime glass with very low iron content.
Specifica
Coverslip | |
22 mm | |
156 Pk. |
Borosilicate Glass | |
0.13 to 0.16 mm |