Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti separatori conici in vetro borosilicato con tappo pieno in vetro
For use in liquid-liquid extractions to separate components. Lenz Laborglasinstrumente™ Separating Funnels, with Glass Plug, without Scale are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
79.00€ - 158.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15330895
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04000049 |
250 ml |
88.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10728731
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04000037 |
100 mL |
90.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10465601
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04000070 |
1000 ml |
158.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10475601
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04000073 |
2000 mL |
124.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15330885
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04000058 |
500 ml |
99.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10507551
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04000028 |
50 mL |
79.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 28-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Without scale; with solid glass plug
- With NS socket and PE stopper
- With screwthread retaining device
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Vetro borosilicato | |
Polietilene |