Learn More
Cytiva Borosilicate Glass Columns
Easy to use, general purpose glass columns
4464.00€ - 6097.00€
Specifica
Tipo | Column |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Process development and small-scale production |
Quantità | 1 Pack |
Pressione max | 3 bar |
Dimensione del poro | 10 and 23 μm |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11340112
|
Cytiva
18-1104-15 |
500 mm | 100 mm |
5121.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11350112
|
Cytiva
18-1104-16 |
950 mm | 100 mm |
6097.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11340242
|
Cytiva
18-1115-07 |
500 mm | 70 mm |
5292.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11330242
|
Cytiva
18-1115-06 |
950 mm | 70 mm |
4464.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
INdEX columns are easy-to-use, general purpose, glass columns well-suited for applications such as process development and diagnostics production. These columns are characterized by their simple design, simplicity of operation and the novel, axial compression packing method that yields a densely packed bed in under 10 minutes.- Scalable from inner diameters of 70 to 200mm and bed volumes from 0.1L to 25L.
- Pressure rating: 3 bar.
- For use with an array of techniques and chromatography media, especially Sepharose Fast Flow.
- Proven distribution system.
- Dynamic axial compression yields densely packed, highly efficient beds.
- Materials include electropolished stainless steel, borosilicate glass, and polymers.
- Packing devices for longer bed heights.
Specifica
Column | |
1 Pack | |
10 and 23 μm | |
Polyamid and Polypropylene |
Process development and small-scale production | |
3 bar | |
Borosilicate Glass | |
25mm TC |
Titolo del prodotto
Cytiva Borosilicate Glass Columns