Learn More
Cytiva Borosilicate Glass Coated Tricorn™ Glass Tube with Protective Plastic Film
Tricorn columns are designed for high resolution liquid chromatography of biomolecules performed at medium to high pressures
350.00€ - 787.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass Coated with Protective Plastic Film
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10388649
Vedere i documenti
Cytiva
18-1153-15
100 mm 10 mm
410.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10640951
Vedere i documenti
Cytiva
18-1153-06
100 mm 5 mm
388.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10839450
Vedere i documenti
Cytiva
18-1153-16
150 mm 10 mm
425.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10359609
Vedere i documenti
Cytiva
18-1153-07
150 mm 5 mm
408.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10323110
Vedere i documenti
Cytiva
18-1153-08
200 mm 5 mm
437.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10369609
Vedere i documenti
Cytiva
18-1153-13
20 mm 10 mm
381.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10831591
Vedere i documenti
Cytiva
18-1153-04
20 mm 5 mm
350.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10784772
Vedere i documenti
Cytiva
18-1153-18
300 mm 10 mm
576.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10099269
Vedere i documenti
Cytiva
18-1153-05
50 mm 5 mm
364.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10382630
Vedere i documenti
Cytiva
18-1153-19
600 mm 10 mm
787.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Tricorn columns are designed for high resolution liquid chromatography of biomolecules performed at medium to high pressures. They are suitable for use with high performance media, such as Sepharose High Performance, Superdex Prep Grade, and SOURCE.
  • The columns are available with inner diameters of 5 and 10mm, and in lengths from 20 to 200mm. Column lengths of 300 and 600mm are also available for the 10mm diameter columns. The design and dimensions of the columns make them particularly useful for screening and polishing steps in protein purification.
  • Glass tubes coated with plastic film protects individuals in the laboratory from harm if the column is dropped or operated outside its specification.
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass Coated with Protective Plastic Film