Learn More
Boron triiodide, 95%
Codice prodotto. 11394949
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 13517-10-7 | BI3 | 391.52 g/mol
Boron triiodide is used as pharmaceutical, chemical and organic intermediate. It is also used as a catalyst and for preparation of boron compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13517-10-7
Formula molecolare BI3
Molecular Weight (g/mol) 391.52
Numero MDL MFCD00036286
InChI Key YMEKEHSRPZAOGO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo boron triiodide, borane, triiodo, triiodoboron, acmc-1bo2g, boron triiodide 1g, inchi=1/bi3/c2-1 3
PubChem CID 83546
IUPAC Name triiodoborane
SMILES IB(I)I
Specifica
Punti di ebollizione 210°C
Materiale o nome chimico Boron triiodide
Punto di fusione 48°C to 51°C
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio >98%
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 391.52
Odore Pungent
Sensibilità Light and moisture sensitive
Densità 3.35 g/cm3
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boron triiodide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Boron triiodide