Learn More
Boron tribromide, 99.9%, Thermo Scientific Chemicals
78.89€ - 896.46€
Identificatori chimici
CAS 10294-33-4
Formula molecolare BBr3
Molecular Weight (g/mol) 250.52
Numero MDL MFCD00011312
InChI Key ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
PubChem CID 25134
IUPAC Name tribromo borano
SMILES BrB(Br)Br
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10389400
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific
295200250
25 g Glass bottle
78.89€
25g
10481491
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
295201000
100 g Glass bottle
225.12€
100g
10237603
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
295205000
500 g Glass bottle
896.46€
500g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent, Lewis acid
Specifica
Identificatori chimici
10294-33-4
250.52
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
25134
BrB(Br)Br
BBr3
MFCD00011312
boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
tribromo borano
Specifica
91.2°C
-46.0°C
Amber
99.85% min. (By difference)
BBr3
01,66; 02,33; 03,30; 04,42; 05,49; 06,64; 09,61; 10,50; 11,71; 13,43
boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
tribromo borano
25134
99.9%
2.6500g/mL
Boron tribromide
10294-33-4
Liquid
BBr3
MFCD00011312
15, 1349
Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol
BrB(Br)Br
250.52
250.52
2.65
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Fatal if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Fatal if swallowed.
Reacts violently with water.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present a
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-657-9
Identificativo prodotto
  • Boron tribromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.