Learn More
Boron tribromide, 1M soln. in dichloromethane
Codice prodotto. p-7046544
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250.52 g/mol
Boron tribromide is used as a reactant for luminescent polystyrene derivatives with sterically protected carbazolylborane moieties, high-quality boron-doped graphene via Wurtz-type reductive coupling reaction and micrometer-sized organic molecule-DNA hybrid structures. It is also used in bromination and cyclization reactions to prepare cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2-b]pyrrolizin-8-one. It acts as a liquid boron source used in p-type deposition processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Boron tribromide is used as a reactant for luminescent polystyrene derivatives with sterically protected carbazolylborane moieties, high-quality boron-doped graphene via Wurtz-type reductive coupling reaction and micrometer-sized organic molecule-DNA hybrid structures. It is also used in bromination and cyclization reactions to prepare cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2-b]pyrrolizin-8-one. It acts as a liquid boron source used in p-type deposition processes.
Solubility
Miscible with ethanol and carbon tetrachloride.
Notes
Moisture sensitive. Reacts violently with water. Incompatible with alcohols, alkali metals, aluminum, sodium oxides and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10294-33-4
Formula molecolare BBr3
Molecular Weight (g/mol) 250.52
Numero MDL MFCD00011312
InChI Key ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
PubChem CID 25134
IUPAC Name tribromo borano
SMILES BrB(Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Boron tribromide
Quantità 25 mL
Numero UN UN3390
Indice di Merck 14,1347
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol and carbon tetrachloride.
Peso formulazione 250.52
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in dichloromethane
Indice di rifrazione 1.434
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.467
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boron tribromide, 1M solution in dichloromethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: dichloromethane, boron tribromide