Learn More
Boron phosphate
Descrizione
Boron phosphate is used as a catalyst for dehydration as well as in other organic reactions. It is employed as a source of phosphates involved in the exchange reaction to prepare metal phosphates. It finds application in refractories, ceramics and flame-retardants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Boron phosphate |
Punto di fusione | >1400°C |
Colore | White |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 100 g |
Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
Peso formulazione | 105.79 |
Odore | Odorless |
Densità | 2.81 |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Codice prodotto |
---|---|---|---|
N07L067 | Certificato di analisi | 10/02/2025 | 032562.22,032562.36 |
Y11K029 | Certificato di analisi | 19/11/2024 | 032562.22,032562.36 |
W23K029 | Certificato di analisi | 03/10/2024 | 032562.22,032562.36 |
S24K037 | Certificato di analisi | 04/07/2024 | 032562.22,032562.36 |
P14I058 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | 032562.22,032562.36 |