Learn More
Boron nitride paste
Has Resistance Against Molten Metals and Salts, High thermal Conductivity and Dielectric Strength | CAS: 10043-11-5 | BN | 24.82 g/mol
59.30€ - 1161.00€
Identificatori chimici
CAS | 10043-11-5 |
---|---|
Formula molecolare | BN |
Molecular Weight (g/mol) | 24.82 |
Numero MDL | MFCD00011317 |
InChI Key | LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r |
PubChem CID | 66227 |
ChEBI | CHEBI:50883 |
SMILES | B=N |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11350408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043773.14 |
25 g |
59.30€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11360408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043773.22 |
100 g |
165.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11340408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043773.36 |
500 g |
703.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11370408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043773.A3 |
2 kg | N/A | ||||||
Descrizione
Resistance against molten metals and salts, high thermal conductivity and dielectric strength
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
10043-11-5 | |
24.82 | |
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N | |
66227 | |
B=N |
BN | |
MFCD00011317 | |
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r | |
CHEBI:50883 |
Specifica
Boron nitride | |
White | |
BN | |
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r | |
B=N | |
24.82 | |
CHEBI:50883 | |
White paste |
10043-11-5 | |
Paste | |
MFCD00011317 | |
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N | |
azanylidyneborane | |
66227 | |
Odorless | |
1.4 |
Sicurezza e movimentazione
H319-H335: Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures