Learn More
Boron carbide
Codice prodotto. p-7051123
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 12069-32-8 | CB4 | 55.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12069-32-8
Formula molecolare CB4
Molecular Weight (g/mol) 55.25
Numero MDL MFCD00011520
InChI Key INAHAJYZKVIDIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo boron carbide, boron carbide b4c, tetra 10b boron carbide, boron carbide, dust, tetrabor, boron carbide powder, boron carbide b4c grade hp, boron carbide b4c grade hs, b4-c, boron carbide b4c grade hd 07
PubChem CID 123279
IUPAC Name 2,3,4,5-tetraboratetracyclo[2.1.0.0¹,³.0²,⁵]pentane
SMILES B12B3B4B1C234
Specifica
Materiale o nome chimico Boron carbide
Punto di fusione 2350°C
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Indice di Merck 14,1344
Peso formulazione 55.26
Odore Odorless
Densità 2.52 g/mL