Learn More
Boric Anhydride, Purified, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15517894
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Identificatori chimici
CAS 1303-86-2
Formula molecolare B2O3
Molecular Weight (g/mol) 69.62
Numero MDL MFCD00011315
InChI Key JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
PubChem CID 518682
ChEBI CHEBI:30163
SMILES O=BOB=O
Specifica
Materiale o nome chimico Boric Anhydride
Quantità 500 g
IUPAC Name oxo(oxoboranyloxy)borane
Peso formulazione 69.62
Grado Purified
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 1.85kg