Learn More
Boric Acid, Reagent Grade, ≥99.5%, Honeywell™
Codice prodotto. p-7120229 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
10 kg
Imballaggio:
Drum with inliner
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
500g
5kg
Reagent Grade,≥99.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-35-3
Formula molecolare BH3O3
Molecular Weight (g/mol) 61.83
Numero MDL MFCD00011337
InChI Key KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC Name boric acid
SMILES OB(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Boric acid
pH 3.6 to 4 (at 20°C)
Colore Colorless
Punto di fusione 160°C
Densità 1.510g/cm3 at 20°C
Odore Odorless
Imballaggio Poly Bottle
Pressione del vapore 2.6mmHg (20°C)
Quantità 500 g
Formula lineare H3BO3
Forma fisica Solid
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 61.83g/mol
Percent Purity ≥99.5%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.