Learn More
Boric Acid, Granular, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15578214
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
    For Molecular Biology Buffers
Identificatori chimici
CAS 10043-35-3
Formula molecolare BH3O3
Molecular Weight (g/mol) 61.83
Numero MDL MFCD00011337
InChI Key KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC Name boric acid
SMILES OB(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Boric Acid
Imballaggio Poly Bottle
Gravità specifica 1L = 1.43kg
Quantità 2.5 kg
Forma fisica Granular
Peso formulazione 61.83
Grado Ultrapure Bioreagent
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boric Acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Boric acid