Learn More
Boric acid, 99.6%, ACS reagent
Codice prodotto. p-45927 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2kg
500g
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
Identificatori chimici
CAS 10043-35-3
Formula molecolare BH3O3
Molecular Weight (g/mol) 61.83
Numero MDL MFCD00011337
InChI Key KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC Name boric acid
SMILES OB(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Boric acid
Colore Brown-Red
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Materia non volatile 0.05 % max. (with MeOH)
Imballaggio Plastic bottle
Intervallo percentuale saggio 99.6%
Quantità 500 g
Formula lineare H3BO3
Forma fisica Crystalline powder
Fieser 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
Indice di Merck 15, 1339
Peso formulazione 61.83
Percent Purity ≥99.5% (Acid)
Grado Reagente ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: boric acid