Learn More
Borate Buffer, pH 9.00, Chem-Lab
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Descrizione
A borate pH Buffer solution helps to maintain alkaline pH level via a boric acid-borate anion equilibrium. It is used in cell culture and analytical chemistry applications, including protein modification procedures.
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 0°C |
Punti di ebollizione | 100°C |
Colore | Colorless |
Densità | 1.01g/mL |
Da utilizzare con (applicazione) | Laboratory use, pH measurements, traceable to SRM from NIST |
pH | 9.00 ±0.02 |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 1 L |
Formulazione | Borate (H3BO3), Potassium chloride (KCl), Sodium hydroxide (NaOH) |
Odore | Odorless |