Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus Mini Protein Gels, 4-12%, 1.0 mm, WedgeWell™ format
Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus gels are precast polyacrylamide gels designed for optimal separation of a wide range of protein sizes under denaturing conditions.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini-Cell
Gel Percentage 4 to 12%
Gel Size Mini
Gel Thickness 1.0 mm
Gel Type Bis-Tris Plus
Visualizza altre specifiche
Requires: Mini Gel Tank (Mfr. No. A25977)
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini-Cell
Mini
Bis-Tris Plus
3.5 to 260 kDa
Molecular Weight
10 gels (1 box)
Store at 4–25°C. Do not freeze.
8 cm
4 to 12%
1.0 mm
Denaturing
Denaturing
Bolt™, WedgeWell™
Room Temperature
8 cm
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 16 Months
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus Mini Protein Gels, 4-12%, 1.0 mm, WedgeWell™ format