Learn More
Bohlender™ BOLA™ Spherical Ground Joint Sleeves
Spherical ground joint sleeves with gripping ring and sealing rings on the outside.
21.00€ - 36.00€
Codice del prodotto | Marca | N. giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17137404
|
Bohlender™
H934-02 |
S 13 |
23.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17147404
|
Bohlender™
H934-04 |
S 19 |
21.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17157404
|
Bohlender™
H934-06 |
S 29 |
25.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17177404
|
Bohlender™
H934-12 |
S 40 |
36.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- With gripping ring and sealing rings on the outside
- High-vacuum tight sealing
- Low leak rate: <1 x 0.01 mbar x l x s-1
- Solid construction for continued use
Specifica
PTFE | |
Ground Joint Sleeves |