Learn More
Bohlender™ BOLA™ Sleeves with Gripping Ring
Sleeves with gripping ring made of PTFE.
Marca:  Bohlender™ H935-05
Codice prodotto. 17107414
  • 15.00€ / pezzi 2
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made of PTFE
  • Gripping ring and sealing rings on the outside
  • High-vacuum tight sealing
  • Low leak rate: <1 x 0.0001 mbar x l x s-1
  • Solid construction for continued use
  • Sealing rings are easy accessible and therefore easy to clean
Specifica
Specifica
PTFE
US 24/40
Sleeve with Gripping Ring