Learn More
Brady™ BMP™71 Series Defender™ Tamper Resistant Vinyl Labels - White
Tamper-Resistant Vinyl (B-351) is designed to fracture easily in order to show signs of product tampering and to prevent on-piece label removal.
Marca:  Brady™ 114976
Codice prodotto. 11795653
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High performance white matte vinyl with permanent adhesive is ideal for applications that require resistance to product tampering
  • Use caution when removing from liner as material is fragile
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
  • Service temperature of -40 to 180° F (-40 to 82° C)
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Label
White
Vinyl
Etichette
1
100/Roll
3 x 1.9 in. (W x H)
3 in.
83 mm
1.9 in.
ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155
Permanent Acrylic
Rotolo
Thermal Transfer
BMP™71 Label Printer
No Text
Rectangle
1.9 x 3 in.
3 in.
3 in.
1.9 in.