Learn More
Brady™ BMP™71 Printer Ribbon, R4300 Wax/Resin, Black
Enable 5-second ribbon supply changes. The Brady™ BMP™71 Printer Ribbon provides strong environmental resistance against smearing and chemicals. It employs sharp-edge print quality to maximize bar code readability.
Marca:  Brady™ 114548
Codice prodotto. 11573904
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • One-color ribbon for printing a single color onto a label
  • R4300 series ribbons are based on a wax/resin formulation that offers strong environmental resistance against smearing and chemicals
  • Reliable, sharp-edge print quality of R4300 series ribbons maximizes bar code readability
  • Self-contained BMP™71 Series ribbon cartridges insert straight into the printer with ease
Specifica
Specifica
Printer Ribbon
BMP71 Label Printer
150 ft.
46 m
Monochrome
Cartridge, Ribbon
Black
Trasferimento termico
2 in.
50.80 mm
Black 4300 Series Thermal Transfer Printer Ribbon for BMP71 Printer
1 Ea.