Learn More
SI Analytics™ Elettrodo pH combinato BlueLine
Ensure an accurate and fast measurement with precision manufacturing and high quality material. SI Analytics™ BlueLine Special Sensor Electrodes are pH electrodes for a wide range of special applications like ultrapure water and emulsions or measurements in semi-solid samples.
201.00€ - 353.00€
Specifica
Tipi di connettore | Plug Head |
---|---|
Tipo | pH Combination Electrode |
Riferimento interno | Ag/AgCl |
Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
Codice del prodotto | Marca | Giunzione | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Giunzione | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10529821
|
SI Analytics™
285129139 |
Ground Joint Diaphragm | 170 mm | N/A | |||||
10109230
|
SI Analytics™
285129163 |
Diaframma in platino | 40/80 mm | N/A | |||||
10062902
|
SI Analytics™
285129320 |
Fiber Diaphragm | 120 mm | N/A | |||||
10772722
|
SI Analytics™
285129274 |
KPG Annular Gap Diaphragm | 120 mm | N/A | |||||
10672551
|
SI Analytics™
285129311 |
Ceramic Diaphragm | 120 mm | N/A | |||||
10577321
|
SI Analytics™
285129217 |
Hole Diaphragm | 65.25 mm | N/A | |||||
Descrizione
- pH electrodes for surface measurements
- For small sample amounts
- For ultrapure water and emulsions or measurements in semi-solid samples
- Available as a redox electrodes and a conductivity electrode for media with low ionic content
Specifica
Plug Head | |
pH Combination Electrode | |
Ag/AgCl | |
12 mm |