Learn More
Buerkle™ Polypropylene Hose Nozzle for Buerkle™ Stopcock
Buerkle™ Blue Polypropylene Hose Nozzle is a water tight accessory for use with Buerkle™ Stopcock.
18.15€
Specifica
Tipo | Hose Nozzle |
---|---|
Descrizione | Blue |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | StopCock Discharge Cock |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10188952
|
Buerkle™
0525-1308 |
8 mm |
18.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
10033732
|
Buerkle™
0525-1312 |
12 mm |
18.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
- Water tight
- Easy to operate
- For use with Buerkle™ Stockcock
Specifica
Hose Nozzle | |
Blue | |
Polypropylene | |
StopCock Discharge Cock |