Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE blu ottaedriche
Per l'uso nei casi in cui sia importante una rapida identificazione visiva. Le ancorette di agitazione Fisherbrand™ ottaedriche in PTFE con codifica a colori sono disponibili in tre colori: blu, rosso e giallo.
Marca:  Fisherbrand™ 001.538-Y
Codice prodotto. 11828922
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Color-coded, octagonal stirrer bars
  • For use where identification is of prime importance
  • Note: Colored PTFE coatings are not as inert as pure PTFE
Specifica
Specifica
Giallo
0.3125 in.
1.5 in.
38 mm
Ottaedrico
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
8 mm
Confezione da 5