Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE blu ottaedriche
Per l'uso nei casi in cui sia importante una rapida identificazione visiva. Le ancorette di agitazione Fisherbrand™ ottaedriche in PTFE con codifica a colori sono disponibili in tre colori: blu, rosso e giallo.
Marca:  Fisherbrand™ 001.551-Y
Codice prodotto. 11582313
  • 29.40€ / pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Color-coded, octagonal stirrer bars
  • For use where identification is of prime importance
  • Note: Colored PTFE coatings are not as inert as pure PTFE
Specifica
Specifica
Giallo
0.3125 in.
2 in.
8 mm
Confezione da 5
Ancoretta di agitazione
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
PTFE
51 mm
Ottaedrico