Learn More
Fisherbrand™ Blocchi per bagni a secco con controllo digitale/blocchi riscaldanti Fisherbrand™ Isotemp™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
15 mL
50 mL
No. of Places:
4
15
28
40
Descrizione
Grande varietà di blocchi per qualsiasi applicazione
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Riscaldatori/bagni a secco Thermo Scientific digitali e touch screen (non modelli compatti) |
Materiale | Lega di alluminio |
No. of Places | 15 |
Tipo | Block |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Blocchi per bagni a secco con controllo digitale/blocchi riscaldanti Fisherbrand™ Isotemp™ >