Learn More
OHAUS™ Block Cover
OHAUS™ Block Cover is a clear cover for use with low temperature blocks.
123.00€ - 129.00€
Specifica
Tipo Accessory, Block Cover
Da utilizzare con (applicazione) Low Temperatures
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
15712599
Vedere i documenti
OHAUS™
30400179
Cover Low-Temperature 2 Block
129.00€
Pezzo
In stock
Aggiungi al carrello
15722599
Vedere i documenti
OHAUS™
30400180
Cover Low-Temperature 4 Block
123.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2025
Aggiungi al carrello
15732599
Vedere i documenti
OHAUS™
30400181
Cover Low-Temperature 6 Block
129.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Block heater accessories include modular blocks to accommodate almost any sample
  • Modular blocks feature close contact of tubes-to-walls allowing for maximum heat retention
  • Most blocks feature a thermometer well for measuring block temperature
  • Stainless steel sand baths are available for irregular samples when there is no suitable block available
  • Low temperature covers help to reduce the air flow for additional temperature stability
Specifica
Specifica
Accessory, Block Cover
Low Temperatures