Learn More
BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ Coated Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask
In vetro borosilicato, conformi agli standard DIN EN ISO 1042. Le fiasche volumetriche BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ in vetro borosilicato di classe A, grazie al rivestimento protettivo, riducono i frammenti di vetro in caso di rottura. La carica elettrostatica non è maggiore di quella delle fiasche in vetro non rivestite. Il rivestimento azzurro chiaro ne agevola l'identificazione ottica.
94.20€ - 152.00€
Specifica
Calibrazione | Calibrata per riempimento |
---|---|
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042 |
Materiale chiusura | Polipropilene |
Colore | Trasparente con rivestimento azzurro |
Materiale | Vetro borosilicato |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Stile collo | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Stile collo | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10719375
|
BRAND™
36553 |
1000 mL | 24/29 | Stretta | ±0.4 ml |
98.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10505125
|
BRAND™
36552 |
500 ml | 19/26 | Stretta | ±0.25 ml |
152.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10440285
|
BRAND™
36548 |
50 ml | 14/23 | Larga | ±0.1 ml |
94.75€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10788805
|
BRAND™
36549 |
100 ml | 14/23 | Stretta | ±0.1 ml |
94.20€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10709375
|
BRAND™
36550 |
200 mL | 14/23 | Stretta | ±0.15 ml |
115.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10401055
|
BRAND™
36551 |
250 mL | 14/23 | Stretta | ±0.15 ml |
113.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Manufactured from Borosilicate Glass
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
- Calibrated to contain (TC, In).
- The PUR coating envelops the volumetric flasks like a protective skin. In the event of breakage, the safety coating helps contain the glass fragments.
- Compared to uncoated glass flasks the electrostatic charge is not increased.
- The light blue coating facilitates optical distinction.
- The maximum operating temperature at dry heat is 135°C (exposure time < 30 min).
- Frequent autoclaving at 121 °C reduces splintering protection.
- Cleaning up to max. 95 °C.
Specifica
Calibrata per riempimento | |
Polipropilene | |
Vetro borosilicato |
DIN EN ISO 1042 | |
Trasparente con rivestimento azzurro | |
Classe A |