Learn More
BRAND™ Counting Chambers, Neubauer Pattern, BLAUBRAND™, double ruling
Diviso in 9 grandi quadrati da 1 mm2. Le camere di conta Neubauer BRAND™ Blaubrand™ hanno 4 quadrati angolari contrassegnati con la 'L' per la conta leucocitaria. I 5 quadrati di gruppo nel quadrato centrale sono utilizzati per la conta dei trombociti e degli eritrociti. L'area della conta di ogni quadrato di gruppo è limitata da quella esterna da triple linee di confine. Con doppio reticolo. Con o senza clip a molla.
61.50€ - 88.25€
Specifica
Product Type Dispositivo per la conta
Quantità 1 ciascuno
Profondità (sistema metrico) 0.1 mm
Da utilizzare con (applicazione) Conta di leucociti, trombociti ed eritrociti
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
10360141
Vedere i documenti
BRAND™
718605
Without spring clips
61.50€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
10450751
Vedere i documenti
BRAND™
718620
With spring clips
88.25€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Doppio reticolo
  • Con o senza clip a molla
  • 9 quadrati grandi di 1 mm2 ciascuno.
  • I quattro quadrati angolari grandi contrassegnati con la "L" per la conta leucocitaria sono suddivisi ciascuno in 16 quadrati con lati da 0.25 mm.
  • Il quadrato grande al centro è suddiviso in 16 quadrati con lati da 0.25 mm.
  • Ciascun quadrato di gruppo è costituito da 16 mini quadrati con lati di 0.05 mm, ciascuno avente un'area di 0.0025 mm2.
  • I 5 quadrati di gruppo nel grande quadrato centrale sono utilizzati per la conta dei trombociti e degli eritrociti.
  • L'area della conta di ciascun quadrato di gruppo è limitata da quella esterna delle triple linee di confine.
  • Marchio CE in conformità alla direttiva IVD 98/79 CE.
Specifica
Specifica
Dispositivo per la conta
1 ciascuno
0.1 mm
Conta di leucociti, trombociti ed eritrociti