Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Class AS USP Bulb Pipets, with Certificate
Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass and complies with DIN EN ISO 648 standards. BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Class AS Bulb Pipets are delivered with individual USP conformity certificate.
46.80€ - 53.50€
Specifica
Calibrazione Per erogazione
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 648, DIN 12691
Classe Classe AS
Materiale Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass
Graduato
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15895552
Vedere i documenti
BRAND™
950502
1 mL
46.80€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 15-09-2025
Aggiungi al carrello
15805562
Vedere i documenti
BRAND™
950503
2 mL
46.80€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-09-2025
Aggiungi al carrello
15815562
Vedere i documenti
BRAND™
950507
5 mL
48.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-09-2025
Aggiungi al carrello
15825562
Vedere i documenti
BRAND™
950512
10 mL
48.60€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-09-2025
Aggiungi al carrello
15845562
Vedere i documenti
BRAND™
950515
25 mL
50.55€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-08-2025
Aggiungi al carrello
15855562
Vedere i documenti
BRAND™
950518
50 mL
53.50€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass.
  • DIN EN ISO 648. Calibrated to deliver (TD, Ex).
  • Waiting time 5 seconds.
  • Delivered with batch number and one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
  • Delivered with individual USP conformity certificate
Specifica
Specifica
Per erogazione
Classe AS
DE-M Marking
DIN EN ISO 648, DIN 12691
Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass
Ambra/marcatura DE-M
Pipetta volumetrica con bulbo