Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Class AS AR-Glass Volumetric Bulb Pipet with Certificate
Calibrated to deliver (TD, Ex). BRAND™ BLAUBRAND™ Class AS AR-Glass Volumetric Bulb Pipet with USP Certificate provides a waiting time of only 5 seconds. Delivered with individual USP conformity certificate.
48.95€ - 54.30€
Specifica
Calibrato Yes
Calibrazione Per erogazione
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 648
Classe AS
Materiale AR-GLAS
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15613894
Vedere i documenti
BRAND™
950608
6 mL
51.60€
Pezzo
15423393
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
950612
10 mL
48.95€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-06-2025
Aggiungi al carrello
15353558
Vedere i documenti
BRAND™
950616
30 mL
52.75€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-06-2025
Aggiungi al carrello
15536124
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
950618
50 mL
54.30€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • AR-GLAS™ construction to DIN EN ISO 648
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Class AS, DE-M marking
  • Waiting time 5 seconds
  • Includes USP batch certificate.
  • Delivered with individual USP conformity certificate
Specifica
Specifica
Yes
DIN EN ISO 648
AR-GLAS
DE-marking
Per erogazione
AS
Volumetric Bulb Pipet