Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilicate Glass Micro Burettes with PTFE Spindle
Constructed from borosilicate glass. BRAND™ Blaubrand™ Borosilicate Glass Micro Burettes with PTFE Spindle are calibrated to deliver contents that correspond to a volume as specified.
Marca:  BRAND™ 24595
Codice prodotto. 10672441
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Borosilicate glass construction (Boro 3.3. To DIN EN ISO 385)
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Bang pattern
  • Schellbach stripe
  • Includes interchangeable needle-valve stopcock with PTFE spindle
  • Stand included
  • All BLAUBRAND™ burettes are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer
  • On demand also available with individual certificate, USP Individual certificate or DAkkS calibration certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2 mL
Borosilicate Glass
Schellbach Stripes
Glass
Classe AS
660 mm
0.01 mL
Lateral
±0.01 mL
DIN EN ISO 385