Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Polypropylene Stopper, with Certificate
Manufactured from Borosilicate 3.3 glass. Calibrated to contain (TC, In.) Delivered with batch number and batch certificate. Delivered with individual conformity certificate.
Marca:  BRAND™ 937236
283.76 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15895532
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Borosilicate glass (Boro 3.3) construction
  • Polypropylene stopper
  • Graduations in blue
  • DE-M marking
  • DIN EN ISO 1042
  • Delivered with individual conformity certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
To Contain (TC, In)
Polipropilene
10 L
±2 mL
±2 mL
45/40
DAkkS calibration
Trasparente
Borosilicate Glass
1 Piece
A