Learn More
Brand™ Silberbrand™ Borosilicate Glass Class B Volumetric Flask
Manufactured from Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards. BRAND™ Silberbrand™ Borosilicate Glass Class B Volumetric Flask includes polypropylene stopper. White enamel DE-M marking provides quick volume check.
Marca:  Brand™ 36754
Codice prodotto. 10291831
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from Borosilicate Glass
  • Complies with DIN EN ISO 1042
  • Class B
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Includes polypropylene stopper
  • White enamel DE-M marking provides quick volume check
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Calibrata per riempimento
Polipropilene
2000 mL
±0.9 mL
±0.9 mL
29/32
DIN EN ISO 1042
Trasparente
Borosilicate Glass
1 Piece
B