Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Borosilicate Glass Class A USP Volumetric Flask with Glass Stopper
Manufactured from Class A Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards.Blaubrand™ Borosilicate Glass Class A USP Volumetric Flask with Glass Stopper includes USP batch certificate. USP individual certificate available upon request. DE-M Marking provides easy volume check.
49.65€ - 58.05€
Specifica
Calibrazione | Calibrata per riempimento |
---|---|
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042, certificato USP di lotto, certificato USP singolo su richiesta. |
Materiale chiusura | Vetro |
Colore | Trasparente |
Materiale | Vetro borosilicato |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Limite di errore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Limite di errore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15173078
|
BRAND™
36979 |
100 ml | 14/23 | ±0.08 mL USP |
58.05€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15178434
|
BRAND™
36973 |
10 mL | 10/19 | ±0.02 mL USP |
49.65€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 30-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- In vetro borosilicato Classe A.
- Conforme agli standard DIN EN ISO 1042.
- Calibrazione per contenere. (TC, In.)
- Tappo in vetro incluso.
- La marcatura DE-M consente un controllo rapido del volume.
- Include certificato di lotto USP. Certificato USP singolo disponibile su richiesta.
Specifica
Calibrata per riempimento | |
Vetro | |
Vetro borosilicato | |
Classe A |
DIN EN ISO 1042, certificato USP di lotto, certificato USP singolo su richiesta. | |
Trasparente | |
2 pezzi |