Learn More
Bollé Safety Occhiali protettivi in policarbonato Blast™
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
33 g
67 g
68 g
Descrizione
- Highly wrap-around frame
- Side, upper and lower protection
Specifica
Specifica
Lens Coating | Antiappannamento |
Lens Tint | Trasparente |
Product Type | Occhiali di sicurezza |
Colore telaio | Blu cristallo |
N. per confezione | 1 ciasc. |
Peso (sistema metrico) | 68 g |
Materiale | Policarbonato |
Lens Material | Policarbonato |
Materiale del telaio | PVC |