Learn More
WHEATON™ Black Screw Cap
Tubular Dram Vial Caps
36.90€ - 109.10€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Pre-intagliato | No |
Sterilità | Non-sterile |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30286523
|
WHEATON™
110060-666 |
666/Pk. |
82.38€
pezzi 666 |
Spedizione stimata: 09-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
30286506
|
WHEATON™
110060-882 |
882/Pk. |
109.10€
pezzi 882 |
Spedizione stimata: 09-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
30286528
|
WHEATON™
110061-399 |
399/Pk. |
49.33€
pezzi 399 |
Spedizione stimata: 09-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
30286513
|
WHEATON™
110062-231 |
231/Pk. |
41.81€
pezzi 231 |
Spedizione stimata: 09-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
30286516
|
WHEATON™
110062-264 |
264/Pk. |
47.76€
pezzi 264 |
Spedizione stimata: 09-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
30286511
|
WHEATON™
110063-190 |
190/Pk. |
37.33€
pezzi 190 |
Spedizione stimata: 09-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
30286515
|
WHEATON™
110064-140 |
140/Pk. |
36.90€
pezzi 140 |
Spedizione stimata: 19-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- WHEATON™ tubular dram vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use WHEATON™ black polypropylene caps with foil liner
- Both vials and caps are suitable for storage, display, sample collection and apothecary applications
- The vials have a buttress thread finish and fit with the buttress thread black polypropylene dram vial caps with foil liner and range from 1.75 mL to 28 mL in volume
- Dram vial caps are available in black only and are manufactured from polypropylene and have a foil liner, and provide good barrier properties and resistance to hydrocarbons, oils, ketones and alcohol
- Black polypropylene foil lined dram vial caps are sold separately to match vials sizes and quantity per pack
Specifica
Black | |
No | |
Autoclavable | |
Vial |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
Screw Cap |