Learn More
Black Eriochrome T, Chem Lab™
95.00€ - 323.00€
Specifica
Informazioni di solubilità Soluble in water
Odore Specific
Colore Black
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
11903333
SDS Vedere i documenti
Chem Lab
CL06.0504.1000
5 g/L
95.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-07-2025
Aggiungi al carrello
11993323
SDS Vedere i documenti
Chem Lab
CL06.0501.1000
10 g/L
323.00€
Specifica
Soluble in water
Black
Liquid
Specific
1 L