Learn More
Thermo Scientific™ Conductive Automation Tips for Qiagen™ Workstations
GREENER_CHOICE
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Automation Tips for Qiagen™ Universal Pipetting Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency.
163.00€ - 222.00€
Specifica
Colore Black
Formato In rack
Stile punta Conductive
Imballaggio 96 Tips/Tray, 10 Trays/Case
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit Pipettor, Qiagen
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Filtrato Fit for Purpose Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Filtrato Fit for Purpose Prezzo Quantità e disponibilità  
10575241
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
953-011
1000 μL Con filtro Sterile and PCR Ready
222.00€
pezzi 960
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-01-2026
Aggiungi al carrello
10673092
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
953-252
1100 μL Non-filtered Certified Quality
163.00€
pezzi 960
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 15-01-2026
Aggiungi al carrello
10244711
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
951-252
300 μL Non-filtered Certified Quality
163.00€
pezzi 960
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-11-2025
Aggiungi al carrello
10663092
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
953-251
1100 μL Non-filtered Sterile
179.00€
pezzi 960
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-01-2026
Aggiungi al carrello
10428472
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
951-251
300 μL Non-filtered Sterile
179.00€
pezzi 960
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-11-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Automation Tips for Qiagen™ Universal Pipetting Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. Their superior tip straightness and a low coefficient of variation provide accurate and precise performance. Compatible with: Qiagen Rosys, Colibri and BioRobot 3000/8000/9600/9604.
Features:
  • Available as sterile and filtered.
  • Sterile tips are certified free of RNase, DNase, DNA, endotoxin, bioburden and pyrogen.
  • Lot-tested during production on actual workstation for which they are created.
  • Low percentage coefficient of variation (%CV).
Warranty:: A five (5)-year shelf life from the date of manufacture is recommended.
Specifica
Specifica
Black
Conductive
Universal Fit Pipettor, Qiagen
In rack
96 Tips/Tray, 10 Trays/Case