Learn More
Bismuth vanadium oxide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11333618
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Bismuth vanadium oxide is used as a pigment due to its hiding power. It also finds use in paints, coatings, plastic and rubber products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14059-33-7
Formula molecolare BiO4V
Molecular Weight (g/mol) 323.918
Numero MDL MFCD00064836
InChI Key YNOWMDYNXXVJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Bismuth vanadate
PubChem CID 20243764
IUPAC Name bismuth;trioxido(oxo)vanadium
SMILES [O-][V](=O)([O-])[O-].[Bi+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth vanadium oxide
Colore Red to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3285
Informazioni di solubilità Soluble in acids; Insoluble in water.
Peso formulazione 323
Percent Purity 99.9%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth vanadium oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .