Learn More
Bismuth subsalicylate, 96%
Descrizione
To impart pearly surface to cellulose-base, polystyrene, and phenolformaldehyde resins. Typical tap bulk density 0.43g/cm^3Bismuth subsalicylate is used to treat temporary discomforts of the stomach and gastrointestinal tract, such as diarrhea, indigestion, heartburn and nausea. It also acts as an antacid. It is practiced to decrease the number of bowel movements and to make the stool firmer. It is also used to reduce inflammation within the intestine. It is further used in growth media for selective isolation of microorganisms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Bismuth subsalicylate |
Colore | White |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 250 g |
Intervallo percentuale saggio | 96% |
Informazioni di solubilità | Practically insoluble in water,alcoholSoluble in acid and alkali. Insoluble in cold water,ethanol,diethyl ether and n-octanol. |
Peso formulazione | 362.09 |
Odore | Odorless |
Aspetto | White powder |
Sicurezza e movimentazione
- Bismuth subsalicylate
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .