Learn More
Bismuth, plasma standard solution, Specpure™ Bi 10,000μg/mL
Codice prodotto. 11470420
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
50mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00134033
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth plasma standard solution
Nota nome Bi 10000μg/mL
Forma fisica Liquid
Concentrazione Bi in 5% HNO3
Numero UN UN3264
Quantità 500 mL
Grado Specpure™