Learn More
Bismuth Indium Tin ingot (Field's metal), Thermo Scientific Chemicals
265.32€ - 3093.00€
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth Indium Tin ingot (Field's metal)
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Bi:In:Sn; 32.5:51:16.5 wt%
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Forma Ingot
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15412797
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
046895.22
100 g
265.32€
100g
15422797
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
046895.36
500 g
1028.12€
500g
15432797
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
046895.A3
2 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Bismuth Indium Tin ingot (Field's metal) is used for die casting and rapid prototyping. It acts as an alternative to Wood's metal which is an eutectic alloy of 50% bismuth, 26.7% lead, 13.3% tin, and 10% cadmium by weight.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Bismuth Indium Tin ingot (Field's metal)
Bi:In:Sn; 32.5:51:16.5 wt%
Insoluble in water.
Ingot
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures