Learn More
Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10166763
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88189-03-1
Formula molecolare C3BiF9O9S3
Molecular Weight (g/mol) 656.19
Numero MDL MFCD02093669
InChI Key NYENCOMLZDQKNH-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo bismuth iii trifluoromethanesulfonate, bismuth triflate, bismuth trifluoromethanesulfonate, bismuth 3+ triflate, bismuth triflate mi, bismuth 3+ trifluoromethanesulfonate, bismuth tris trifluoromethanesulfonate, bismuth iii triflate, bismuth 3+ ion tritriflate
PubChem CID 9917655
IUPAC Name bismuth;trifluoromethanesulfonate
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Bi+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Punto di fusione >300.0°C
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 31.0 to 33% Bi (Complexometry)
Formula lineare Bi(OS(O2)CF3)3
Indice di Merck 15, 1292
Peso formulazione 656.19
Percent Purity 98%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.