Learn More
Bismuth(III) sulfate, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
53.80€ - 84.60€
Identificatori chimici
CAS | 7787-68-0 |
---|---|
Formula molecolare | Bi2O12S3 |
Molecular Weight (g/mol) | 706.13 |
Numero MDL | MFCD00036140 |
InChI Key | BEQZMQXCOWIHRY-UHFFFAOYSA-H |
Sinonimo | bismuth sulfate, dibismuth trisulfate, bismuth trisulfate, sulfuric acid, bismuth 3+ salt 3:2, bismuth sulphate, bismuth sesquisulfate, bismuth sulfate mi, dibismuth tris sulphate, bismuth iii sulfate, 2bi.3so4 |
PubChem CID | 198144 |
IUPAC Name | dibismuth;trisulfate |
SMILES | [Bi+3].[Bi+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15209876
|
Thermo Scientific Acros
453850250 |
25 g |
53.80€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15219876
|
Thermo Scientific Acros
453851000 |
100 g |
84.60€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7787-68-0 | |
706.13 | |
BEQZMQXCOWIHRY-UHFFFAOYSA-H | |
198144 | |
[Bi+3].[Bi+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Bi2O12S3 | |
MFCD00036140 | |
bismuth sulfate, dibismuth trisulfate, bismuth trisulfate, sulfuric acid, bismuth 3+ salt 3:2, bismuth sulphate, bismuth sesquisulfate, bismuth sulfate mi, dibismuth tris sulphate, bismuth iii sulfate, 2bi.3so4 | |
dibismuth;trisulfate |
Specifica
Bismuth(III) sulfate | |
7787-68-0 | |
Bi2O12S3 | |
MFCD00036140 | |
bismuth sulfate, dibismuth trisulfate, bismuth trisulfate, sulfuric acid, bismuth 3+ salt 3:2, bismuth sulphate, bismuth sesquisulfate, bismuth sulfate mi, dibismuth tris sulphate, bismuth iii sulfate, 2bi.3so4 | |
[Bi+3].[Bi+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O | |
706.13 | |
706.13 | |
Pure |
405.0°C | |
98.5% min | |
Bi2(SO4)3 | |
15,1286 | |
BEQZMQXCOWIHRY-UHFFFAOYSA-H | |
dibismuth;trisulfate | |
198144 | |
99% |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 232-129-5
Identificativo prodotto
- Bismuth(III) sulfate