Learn More
Bismuth(III) oxyfluoride, 97%, pure, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Bismuth(III) oxyfluoride |
Punto di fusione | 500.0°C |
Quantità | 100 g |
Intervallo percentuale saggio | 96% min. (ex Bi) |
Formula lineare | FBi=O |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. |
Peso formulazione | 243.98 |
Percent Purity | 97% |
Grado | Pure |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Bismuth(III) oxyfluoride
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.