Learn More
Bismuth(III) oxyfluoride, 97%, pure, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15249866
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Identificatori chimici
CAS 13520-72-4
Formula molecolare BiFO
Molecular Weight (g/mol) 243.98
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth(III) oxyfluoride
Punto di fusione 500.0°C
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 96% min. (ex Bi)
Formula lineare FBi=O
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 243.98
Percent Purity 97%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth(III) oxyfluoride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.