Learn More
Bismuth(III) oxychloride, 97%, pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Bismuth(III) oxychloride |
Quantità | 1 kg |
Intervallo percentuale saggio | 77.0 to 82.5% (Bi) |
Formula lineare | O=BiCl |
Indice di Merck | 15,1274 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. |
Peso formulazione | 260.43 |
Percent Purity | 97% |
Grado | Pure |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Bismuth oxychloride