Learn More
Bismuth(III) oxide, Puratronic™, 99.9995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
It is used as a precursor to the preparation of other compounds of bismuth, chemical reagents. It has specialized uses in optical glass, flame-retardant paper, in glaze formulations as a substitute for lead oxides. It is used as solid electrolyte because of its high thermal expansion property. It is used in radio frequency shielding, compound for catheters and other medical tubing products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | ∼1890°C |
Materiale o nome chimico | Bismuth(III) oxide |
Punto di fusione | 817°C |
Colore | Yellow |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 50 g |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Indice di Merck | 14,1273 |
Informazioni di solubilità | Soluble in acids. Insoluble in water & organic solvents. |
Peso formulazione | 465.96 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
X24K006 | Certificato di analisi | 07/11/2024 | 010658.A1,010658.30,010658.18 |
W10K041 | Certificato di analisi | 23/09/2024 | 010658.A1,010658.30,010658.18 |
R02K027 | Certificato di analisi | 09/05/2024 | 010658.A1,010658.30,010658.18 |
S23I023 | Certificato di analisi | 30/06/2022 | 010658.A1,010658.30,010658.18 |
T03F018 | Certificato di analisi | 15/04/2022 | 010658.A1,010658.30,010658.18 |